Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Optimize microbial isolation with MacConkey Agar, designed for targeted detection of Gram-negative bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparent |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 12°C |
| Formato | 90 mm |
| Origen de fabricación | Germany |
| Tipo de producto | Agar Plate |
| Volumen de llenado | 17 mL |
| Cantidad | 10 placas |