Learn More
Hellma™ Cubetas de macroceldas de precisión con tapa
Código de producto. p-8000260
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10484871
Marca: Hellma™ 6030UV10531
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de macroceldas de precisión Hellma™ proporcionan una excelente transparencia óptica.
  • Con tapa plana
  • Longitud de onda de 360 a 2500 nm
  • Fabricados con vidrio óptico
Especificaciones
Tipo Macrocelda
Capacidad (métrico) 3,5 ml
Material Cuarzo
Incluye Cuvette with PTFE lid
Cantidad Paquete de 1
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range 260-2500 nm
Altura (métrico) 45mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro
Anchura (métrico) 12,5mm
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopia
Forma Rectangulares