Learn More
Cytiva Material para centrífuga Macrosep™ Advance con membrana Omega
El material para centrífuga Macrosep Advance con membrana Omega concentra rápidamente hasta 20 ml de muestra biológica.
Marca:  Cytiva MAP100C38
1382.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24320" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17114741
  • 1455.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Intercambie tampones o elimine la sal de los eluatos cromatográficos y fracciones de gradiente
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
PES
No estéril
De 5 a 20 ml (muestra)
EFA: 7,2 cm2
100 kDa
100/paquete
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Material para centrífuga Macrosep™ Advance con membrana Omega > 100 kDa; transparente; 100/paq.