missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAFB Monoclonal Antibody (OTI2F12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017069
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17518102 30 μL 30 microlitros
17598092 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17518102

Marca: Origene Technologies TA800349S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAFB Monoclonal antibody specifically detects MAFB in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MAFB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica F13A1
N.º de referencia del gen P00488
Alias de gen b-maf; c-Maf; kr; Kreisler; Kreisler (maf-related) leucine zipper protein; Kreisler maf-related leucine zipper homolog; Kreisler maf-related leucine zipper homolog (b-maf); KRML; Krml1; LOW QUALITY PROTEIN: transcription factor MafB; maf; MAF bZIP transcription factor B; Maf1; MAFB; maf-B; MAFB/Kreisler basic region/leucine zipper transcription factor; MCTO; MGC43127; segmentation protein Kr; si:ch73-337g9.1; transcription factor Maf; Transcription factor Maf-1; transcription factor MafB; v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B; v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog b (paralog b); v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein B; v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein B (avian); V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human F13A1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2162
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.