Learn More
MAGEA3 Antibody (CT Atlantic patent anti-MAGE-A3) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30177583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30177583 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30177583
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328060JF525
Human Monoclonal Antibody
MAGEA3 Monoclonal antibody specifically detects MAGEA3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MAGEA3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon CT Atlantic patent anti-MAGE-A3
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Antigen MZ2-D, Cancer/testis antigen 1.3, CT1.3 MAGE-3 antigen, HIP8, MAGE3 MAGEA6, melanoma antigen family A, 3, melanoma-associated antigen 3, member 3, MGC14613
Especie del huésped Human
Inmunógeno MAGEA3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4102
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1