missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ MAGEA3 Antibody (CT Atlantic patent anti-MAGE-A3), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
MAGEA3 Monoclonal antibody specifically detects MAGEA3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MAGEA3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CT Atlantic patent anti-MAGE-A3 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P43357 |
| Alias de gen | Antigen MZ2-D, Cancer/testis antigen 1.3, CT1.3 MAGE-3 antigen, HIP8, MAGE3 MAGEA6, melanoma antigen family A, 3, melanoma-associated antigen 3, member 3, MGC14613 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | MAGEA3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?