Learn More
Bel-Art™ Bandejas de hielo Magic Touch 2™
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
Marca:  Bel-Art™ M16807-9903
Detalles adicionales : Peso : 9.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13452449
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
  • Compatible no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a temperaturas ultrabajas, como hielo seco, pulpa de sal, pulpas de disolvente de hielo seco o nitrógeno líquido
  • Resistente a un intervalo de temperatura amplio de -196 °C a 100 °C
  • Las bandejas para hielo de laboratorio de uretano expandido y de alta calidad son ligeras, duraderas, sin sudoración e impermeables a la humedad y los olores
  • El acabado antideslizante con textura ligera y el borde elevado proporcionan un transporte seguro y un aspecto elegante
  • Dispone de una cómoda boquilla de vertido, bordes antigoteo, un indicador de línea de llenado y una tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto para facilitar el apilado
La bandeja de 1 l no incluye la boquilla de vertido ni el indicador de la línea de llenado
Especificaciones
Especificaciones
21,7 cm
42 cm
30,3 cm
2,04 gal
Ligeramente texturizado, antideslizante
Bandeja para hielo de laboratorio
9 L
8,5 in
16,5 in
12 in
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa
uretano
Rojo cereza
De -196 °C a 100 °C