Learn More
Invitrogen™ Estándar de proteínas de inmunotransferencia MagicMark™ XP
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
250 μl
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
cada uno
Beschreibung
Includes
250 μl de mezcla estándar lista para usar suministrada en un vial de plástico. El tampón de carga consta de 125 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM de DTT, glicerol al 17,4 %, SDS al 3 % y azul de bromofenol al 0,025 %
- El estándar de proteínas de inmunotransferencia MagicMark XP se compone de nueve proteínas recombinantes (20–220 kDa), cada una de las cuales contiene un sitio de unión de IgG.
- El sitio de unión de IgG enlaza el anticuerpo primario o secundario utilizado para la detección de la proteína objetivo, lo que permite una visualización directa del estándar en la inmunotransferencia (Western blot).
- El estándar MagicMark XP es compatible con la mayoría de los kits y sustratos de inmunotransferencia (quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes).
- El estándar de proteínas se suministra en un formato listo para su uso para la carga directa en geles; no es necesario calentar, reducir ni añadir tampón de muestra antes de su uso.
- Almacenar a –20°C
Aplicaciones
- Western blot: detección de las nueve bandas sin teñir mediante el método de detección utilizado para la proteína objetivo. Compatible con sustratos quimioluminiscentes y anticuerpos secundarios fluorescentes (no recomendado para anticuerpos marcados con fluoruros en el canal de 500–550 nm).
- Estimación del tamaño de las proteínas: medición de las proteínas en geles de poliacrilamida-SDS y en western blot mediante el método de detección Western Blot
Bestellinformation
Condición de envío: Hielo seco
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | 250 μl de mezcla estándar lista para usar suministrada en un vial de plástico. El tampón de carga consta de 125 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM de DTT, glicerol al 17,4 %, SDS al 3 % y bromofenol azul al 0,025 %. Almacenar a -20 °C. |
| Método de detección | Sistema de detección definido por el usuario |
| Number of Markers | 9 |
| Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 20 a 220 kDa |
| Tipo de tinción | Sin teñir |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE |
| Peso molecular | 220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa |
| Línea de productos | MagicMark |
| Mehr anzeigen |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur