Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ FFPE DNA/RNA Ultra Kit
Código de producto. 15654529
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 15654529
Marca: Applied Biosystems™ A31881
El aislamiento secuencial y escalable de ADN y ARN a partir de FFPE permite a los científicos analizar todos los biomarcadores importantes contenidos en la muestra, como mutaciones de áreas activas, CNV, fusiones de genes e indeles.
Aislamiento secuencial y escalable de ADN y ARN de FFPE. El kit Ultra de ADN/ARN de FFPE MagMAX™ recupera tanto el ADN como el ARN (incluido el microARN) de la misma muestra de FFPE, lo que permite a los científicos analizar todos los biomarcadores importantes contenidos en la muestra, como mutaciones de áreas activas, CNV, fusiones de genes e indeles.
  • Más información a partir de menos muestra: extraiga secuencialmente ADN y ARN de la misma sección de FFPE para hacer avanzar su investigación sobre el cáncer
  • Tecnología lista para la automatización: procese de 12 a 96 muestras cuando lo utilice con el sistema de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime o KingFisher Flex
  • Un protocolo flexible: el kit también puede aislar solo ARN o solo ADN de su muestra de FFPE y acomoda los intervalos de entrada de muestras de 5 µM a 40 µM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 x 385 µl de proteasa; almacenar a entre - 5 y - 30 °C
• 1 x 10 ml de tampón de digestión de proteasa; almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 38,5 ml de solución de unión; almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 1,95 ml de gránulos de unión de ácido nucleico; almacenar a entre 2 °C y 8 °C
• 1 x 38,5 ml de tampón de lavado de ADN; almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 210 ml de concentrado de solución de lavado 2; almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 5 ml de solución de elución; almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 115 ml de concentrado de tampón de lavado de ARN; almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 1,92 ml de ADNasa; almacenar a entre - 5 y - 30 °C
• 1 x 960 µl de tampón ADNasa; almacenar a entre - 5 y - 30 °C
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra FFPE, Muestras fijas
Para utilizar con (aplicación) Secuencia de última generación, RT-PCR (punto final), PCR en tiempo real, PCR, análisis de microARN
Compatibilidad de alto rendimiento Aplicaciones de alto rendimiento compatibles
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Kit para ADN y ARN FFPE Ultra
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Objetivo ARN total, miARN, ácidos nucleicos totales, ADN genómico, ARNm, ARN de transcriptomas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid, Proteinase, serine