Learn More
Applied Biosystems™ Solución de lisis MagMAX™ Microbiome
Este tampón de lisis se incluye en el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Microbiome Ultra (n.° de cat. A42357 y A42358). Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más soluciones de lisis de las que se proporcionan en el kit.
Marca: Applied Biosystems™ A42361
537.20 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
This lysis buffer is included in the MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. Nos. A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more lysis solution than is provided in the kit.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. |
|
Secuenciación de nueva generación, RT-PCR (criterio de valoración), PCR en tiempo real | |
MagMAX™ | |
Temperatura ambiente |
Bacterias, sangre, muestras bucales, células, hongos, muestras líquidas (p. ej., suero), muestras virales, levadura | |
Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados | |
800 mL | |
ADN⁄ARN viral, ADN⁄ARN de patógeno, ácidos nucleicos totales |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2401029 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | A42361 |
2401030 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A42361 |
2406031 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A42361 |
2409032 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | A42361 |
2410033 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | A42361 |