Learn More
Applied Biosystems™ Kit de aislamiento de ARN vegetal MagMAX™
Click to view available options
Cantidad:
1000 preparaciones
384 preparaciones
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
- El kit de aislamiento de ARN vegetal MagMAX está diseñado para la purificación automatizada de alto rendimiento o manual de ARN total de una amplia variedad de especies vegetales y tipos de tejidos.
- Utiliza tecnología de gránulos paramagnéticos, lo que permite una gran producción y un sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de los gránulos magnéticos MagMAX hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual de ácidos nucleicos para usuarios con bajo rendimiento.
- El ARN purificado de alta calidad resultante no tiene proteínas, nucleasas ni otros contaminantes o inhibidores, y se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones posteriores como RT-PCR, RT-qPCR y otras reacciones enzimáticas.
- Versátil: adecuado para cualquier tipo y parte de la planta, incluidas muestras leñosas, ricas en polifenoles y lignificadas
- Alta producción de ARN total puro
- Alta calidad: aísla el ARN total intacto, sin inhibidores ni contaminación por ADNg. Aislado
- Flexible: fácilmente ajustable para plataformas de automatización de alto rendimiento y procesamiento manual
- El kit de aislamiento de ARN vegetal MagMAX está diseñado para la extracción rápida de ARN de alta pureza adecuado para todas las aplicaciones de biología molecular convencionales, entre las que se incluyen: RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting, ensayo de protección de nucleasas
- El formato de purificación basado en gránulos magnéticos del kit permite escalar fácilmente el número de muestras procesadas manualmente con un soporte magnético o con un procesador de partículas magnéticas como el KingFisher Duo Prime o KingFisher Flex.
- Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para el aislamiento de ácidos nucleicos. Los gránulos unen el ARN y ADN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros y colectores de vacío, no hay riesgo de que partículas de tejido no digeridas obstruyan estos elementos durante el proceso de extracción.
- Este problema de obstrucción es de particular preocupación con las muestras fibrosas de tejido vegetal que no están completamente lisadas durante los pasos de la interrupción y la homogeneización.
- El ácido carboxílico Dynabeads MyOne utilizado en el kit de aislamiento de ARN vegetal MagMAX tiene una química de superficie optimizada con un área de la superficie específica alta que permite una cinética eficiente y una alta sensibilidad en la captura de ácidos nucleicos.
- Estos aspectos hacen que la tecnología magnética de Dynabeads sea ideal para la recuperación de los objetivos de ARN encontrados en una gran variedad de muestras vegetales. Una vez capturado, el ARN se eluye en 100 µl y estará listo entonces para aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 4 x 60 ml de tampón de lisis, almacenar a temperatura ambiente • 4 viales de ADNasa I (liofilizados), almacenar de -5 a -30 °C tras la reconstitución • 4 x 1 ml de tampón de reconstitución de ADNasa I (añadir al vial de ADNasa I) • 12 x 1 ml de solución de cloruro de manganeso, almacenar a una temperatura de -5 a -30 °C • 8 x 1,4 ml de partículas de unión de ARN, almacenar a una temperatura de 2–8 °C • 4 x 12 ml de tampón ADNasa I (2X), almacenar a -20±5 °C • 4 x 110 ml de concentrado de solución de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente • 4 x 50 ml de concentrado de solución de lavado 2, almacenar a temperatura ambiente • 4 x 20 ml de tampón de reunión, almacenar a temperatura ambiente • 4 x 30 ml de tampón de elución, almacenar a temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Muestras vegetales |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales y protocolos automatizados |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación, RT-PCR (punto final), PCR en tiempo real |
| Línea de productos | MagMAX |
| Cantidad | 384 preparaciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Target | ARN total |