Learn More
Applied Biosystems™ Tampón de elución de ARN total MagMAX™
Este tampón de elución se incluye en el kit de aislamiento de ARN total MagMAX-96.
Marca: Applied Biosystems™ A41043
20.96 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Este tampón de elución se incluye en el kit de aislamiento de ARN total MagMAX-96 (n.° de cat. AM1830) y kit de aislamiento de ARN viral MagMAX-96 (AM1836). Está disponible para su compra por separado.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. |
|
MagMAX™ | |
10 mL | |
Temperatura ambiente |