Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Elution Buffer
Este tampón de elución se incluye en los kits de aislamiento de ácido nucleico viral/patógeno MagMAX y el kit de aislamiento de ácido nucleico MagMAX Microbiome Ultra (Cat. n.º A42352, A42356, A42357, and A42358). Está disponible por separado para aplicaciones que requieren más tampón de elución del que se proporciona en el kit.
Marca: Applied Biosystems™ A42364
354.00 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This elution buffer is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. No. A42352, A42356, A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more elution buffer than is provided in the kit.Especificaciones
Suero, Muestras virales, Muestras bucales, Sangre, Células, Bacteria, Hongos, Levadura | |
Almacenar a temperatura ambiente. |
|
Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados | |
ADN⁄ARN viral, ADN⁄ARN de patógeno, ácidos nucleicos totales | |
Temperatura ambiente |
100 ml | |
Secuenciación de nueva generación, RT-PCR (criterio de valoración), PCR en tiempo real | |
MagMAX™ | |
100 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.