Learn More
Applied Biosystems™ Kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX™ Viral/Pathogen
Código de producto. p-9023010
Click to view available options
Cantidad:
Hasta 100 preparaciones
Hasta 1000 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 reacciones
Código de producto. 16346582
Marca: Applied Biosystems™ A42352
Diseñado para recuperar ARN y ADN de virus y bacterias gramnegativas en muestras como sangre, hisopos, orina y medios de transporte vírico (VTM)
  • Utiliza la tecnología de gránulos magnéticos MagMAX, lo que garantiza la recuperación reproducible de ácido nucleico de alta calidad compatible con una amplia gama de aplicaciones, como PCR en tiempo real, PCR digital y secuenciación de última generación
  • Protocolos listos para la automatización diseñados para los sistemas KingFisher Flex y KingFisher Duo Prime
  • El procedimiento rápido permite procesar 96 muestras
  • El protocolo flexible admite entradas de volumen de muestras de 200 µl a 2 ml de biofluidos o medios de transferencia
  • No se necesita ARN portador
  • Volúmenes de elución que van de 50 a 100 µl
Entrada máxima de la muestra en un formato de placa de 24 o 96 pocillos profundos
Los reactivos optimizados incluidos en el kit vírico/patógeno MagMAX permiten maximizar la cantidad de entradas de la muestra, aumentando así la cantidad de ARN o ADN recuperados. Se pueden procesar hasta 400 µl de muestra por pocillo en una placa de 96 pocillos profundos KingFisher. Para volúmenes de muestra más grandes, hay protocolos disponibles para procesar hasta 2 ml de muestra por pocillo en una placa de 24 pocillos profundos KingFisher
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX
Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas para aislar el ácido nucleico en comparación con otras tecnologías. Los gránulos unen el ácido nucleico de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros ni colectores de vacío, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras. Este problema de obstrucción es de particular preocupación con las muestras ricas en proteínas y de gran volumen, como la sangre completa o plasma, que se utilizan comúnmente para las pruebas virales.
El silano Dynabeads MyOne que contiene el kit de aislamiento de ácido nucleico total vírico/patógeno MagMAX tiene una química de superficie similar al sílice optimizada con una área de la superficie altamente específica que permite una cinética eficiente y una alta sensibilidad en la captura de ácido nucleico. Estos aspectos hacen que el silano Dynabeads MyOne sea ideal para la recuperación de ARN y ADN víricos presentes en concentraciones bajas en líquidos corporales. Una vez capturados, estos ácidos nucleicos se pueden eluir en 50 µl de tampón de elución para su uso en aplicaciones posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 55 ml de solución de unión, almacenar a temperatura ambiente
• 100 ml de solución de lavado, almacenar a temperatura ambiente
• 10 ml de solución de elución, almacenar a temperatura ambiente
• 1 ml de proteinasa K, almacenar a temperatura ambiente
• 2 ml de partículas de unión de ADN/ARN, almacenar a temperatura ambiente
Formato Placa de 96 pocillos profundos, placa de 24 pocillos profundos, placa de 24 pocillos profundos
Tiempo de purificación <30 min
Línea de productos MagMAX
Cantidad Hasta 100 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid, Acrylamide, Proteinase