Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Código de producto. 16370022
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 16370022
Marca: Applied Biosystems™ A42356
Recupera ácido nucleico de partículas virales y bacterias gramnegativas
  • Incluye una mezcla de enzimas patentada que permite la lisis y la recuperación de ácidos nucleicos de los patógenos más resistentes, como bacterias grampositivas, levaduras y hongos
  • Con esta mezcla de enzimas, utilizada junto con reactivos optimizados, el kit Ultra viral/patógeno MagMAX permite lograr la lisis completa de patógenos y la recuperación de ARN y ADN
  • Utiliza la tecnología de gránulos magnéticos MagMAX, lo que garantiza la recuperación reproducible de ácido nucleico de alta calidad compatible con una amplia gama de aplicaciones, como PCR en tiempo real, PCR digital y secuenciación de última generación
  • Protocolos listos para la automatización diseñados para los sistemas KingFisher Flex y KingFisher Duo Prime
  • El procedimiento rápido permite procesar 96 muestras en 60 minutos
  • El protocolo flexible admite entradas de volumen de muestras de 200 µl a 2 ml de sangre, orina, hisopos, lavado y varios medios de transporte, como el medio universal de transporte vírico y los líquidos conservantes ThinPrep y Eswab
  • Compatible con lavado broncoalveolar y otras muestras respiratorias
  • No se necesita ARN portador
  • Volúmenes de elución que van de 50 a 100 µl
Entrada máxima de muestras en un formato de placa de 24 o 96 pocillos profundos
Los reactivos y la mezcla enzimática incluidos en el kit Ultra viral/patógeno MagMAX le permiten maximizar la cantidad de entrada de muestras, aumentando así la cantidad de ARN o ADN recuperados de los patógenos más difíciles. Se pueden procesar hasta 400 µl de muestra por pocillo en una placa de 96 pocillos profundos KingFisher. Hay protocolos disponibles para volúmenes de muestra más grandes que procesan hasta 2 ml de muestra por pocillo en una placa de pocillos de 24 pocillos profundos KingFisher.
Validado para su uso con las placas de matriz de microbiota TaqMan
Confíe en que su kit de extracción de ácidos nucleicos funcionará con su aplicación posterior y disfrute de una solución completa Thermo Fisher Scientific.
El ácido nucleico extraído con el kit Ultra viral/patógeno MagMAX se ha probado con los siguientes paneles de ensayo de microbiota TaqMan:
  • Microbiota del tracto urinario
  • Microbiota del tracto respiratorio
  • Microbiota vaginal
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX
Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas para aislar el ácido nucleico en comparación con otras tecnologías. Los gránulos unen el ARN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ARN mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros ni colectores de vacío, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras. Este problema de obstrucción es de particular preocupación con las muestras de gran volumen ricas en proteínas, como el plasma, que a menudo se utilizan en estudios de enfermedades infecciosas.
El silano MyOne Dynabeads contenido en el kit Ultra de aislamiento de ácidos nucleicos viral/patógeno MagMAX tiene una química de superficie similar a la sílice optimizada con un área de superficie específica alta que permite una cinética eficiente y alta sensibilidad en la captura de ácido nucleico. Estos aspectos hacen que el silano Dynabeads MyOne sea ideal para la recuperación de ARN viral y ADN presente en concentraciones bajas en fluidos corporales. Una vez capturados, estos ácidos nucleicos se pueden eluir en tan solo 50 µl de tampón de elución para su uso en aplicaciones posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 55 ml de solución de unión; almacenar a temperatura ambiente
• 100 ml de solución de lavado; almacenar a temperatura ambiente
• 10 ml de solución de elución; almacenar a temperatura ambiente
• 1 ml de proteinasa K; almacenar a temperatura ambiente
• 2 ml de gránulos de unión de ADN/ARN; almacenar a temperatura ambiente,
• 5 ml de mezcla de enzimas; almacenar entre - 5 y - 30 °C.
Formato Placa de 96 pocillos profundos, placa de 24 pocillos profundos, placa de 24 pocillos profundos
Tiempo de purificación 60 min
Línea de productos MagMAX
Cantidad 100 preparaciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: lysozyme, proteonase, thiocyanic acid, acrylamide