Learn More
Magnesio, +99,9 %, (base de trazas metálicas), virutas, Thermo Scientific Chemicals
45.43€ - 470.34€
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10368090
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
191085000
500 g
45.43€
500 g
10574131
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
191080025
2.5 kg
151.76€
2.50 Kg
15148229
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
191080100
10 kg
470.34€
10 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
7439-95-4
24.30
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
5462224
magnesio
Mg
MFCD00085308
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CHEBI:25107
[Mg]
Especificaciones
Magnesium
7439-95-4
1107.0°C
99.9+%
Mg
01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
[Mg]
24.30
CHEBI:25107
≥99.9%
Frasco de plástico
99.9+%
651.0°C
1.74g/mL
Mg
MFCD00085308
500°C
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio
5462224
24.3
base de trazas de metales
Virutas
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
Sólido inflamable.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-104-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Magnesium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.