Learn More
Magnesium Acetate, 4-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15538004
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
CAS 16674-78-5
Fórmula molecular C4H14MgO8
Peso molecular (g/mol) 214.45
Número MDL MFCD00149214
Clave InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Acetate
Nombre de nota 4-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC magnesio; diacetato; tetrahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.45
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.45kg