Learn More
Bromuro de magnesio hexahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418630
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
Código de producto. 11418630
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046120.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
Magnesium bromide hexahydrate is used as flame retardant. Used as source of magnesium ion and a co-factor for many enzymes including deoxyribonuclease (DNase) and various restriction enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-53-2
Fórmula molecular Br2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 292.20
Número MDL MFCD00149780
Clave InChI LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium bromide hexahydrate
Punto de fusión 172°C
Color Incolora
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Fórmula lineal MgBr2·6H2O
Información de solubilidad Soluble in water, somewhat soluble in alcohol
Nombre IUPAC magnesium(2+) hexahydrate dibromide
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.22 (184.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.00 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Magnesium bromide (MgBr2), hexahydrate