Learn More
Carbonato de magnesio básico, pesado, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10177180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10177180
Marca: Thermo Scientific Acros 413405000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Carbonato de magnesio básico, pesado, del 40 al 45 % (MgO), CMgO3, número de CAS 39409-82-0, 500 g, pérdida por calcinación:del 55 al 60 %, blanco, 208-915-9, 84.31, extrapuro, MgCO3, 15,5724, MFCD00011107, frasco de plástico, polvo, OM2470000
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39409-82-0
Fórmula molecular C4H10Mg5O18
Peso molecular (g/mol) 467.63
Número MDL MFCD00149783
Clave InChI YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Nombre IUPAC pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium carbonate basic, heavy
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula lineal MgCO3
Índice Merck 15,5724
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.31
Porcentaje de pureza 40 to 45% (MgO)
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico