Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de magnesio hexahidrato, 99 %, para bioquímica
Código de producto. 13236319 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
13236319 500 g 500 g
13226319 2.5 kg 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 13236319
Marca: Thermo Scientific Chemicals 447155000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride hexahydrate
Punto de fusión 117,0 °C
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgCl2·6H2O
Índice Merck 15,5726
Información de solubilidad Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.31
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico