Learn More
Cloruro de magnesio hexahidrato, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical Código de producto.: 10030260
Cloruro de magnesio hexahidrato, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10030260
5 kg, Barril de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 10030260
Marca: Fisher Chemical M/0600/65
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Punto de fusión 117°C
Color Blanco
pH 5 to 6.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.31g/mol
Envase Barril de plástico
Título del producto
Cloruro de magnesio hexahidrato, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical >