Learn More
Hexahidrato de cloruro de magnesio, Fisher BioReagents
Descripción
Frasco de polietileno; 500 g
El cloruro de magnesio es adecuado para su uso en la preparación de soluciones tampón.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexahidrato de cloruro de magnesio |
| Punto de fusión | 117°C |
| CAS | 7791-18-6 |
| Color | Blanco |
| pH | De 5 a 6.5 |
| Forma física | Polvo/Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.0 % |
| Notas del porcentaje del ensayo | ≥99,0% |
| Fórmula molecular | Cl2H12MgO6 |
| Mostrar más |