Learn More
Fluoruro de magnesio hidrato, mín. 87 % MgF2, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435223
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
Código de producto. 11435223
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12830.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Magnesium fluoride is used in ceramics, optical lenses, glass manufacturing, and single crystals for polarizing prisms. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de magnesio se usa en material de cerámica, lentes ópticas, fabricación de vidrio y cristales simples para prismas polarizadores. También se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (87 mg/l a 18 °C ).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-40-6
Fórmula molecular F2Mg
Peso molecular (g/mol) 62.30
Número MDL MFCD00011108
Clave InChI ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium fluoride hydrate
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo ≥ 87 % MgF2
Índice Merck 14,5665
Información de solubilidad Soluble in water (87mg/L at 18°C ).
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.30 (Anhydrous)
Olor Odorless
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium fluoride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Magnesium fluoride hydrate