Learn More
Lámina de magnesio, 1,0 mm de grosor, dura, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318568
100 x 100 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium foil
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1869
Cantidad 100 x 100 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Peso ≈1.1g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de magnesio, 1,0 mm de grosor, dura, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >