Learn More
Fosfato de hidrógeno de magnesio trihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452437
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
Código de producto. 11452437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14279.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7782-75-4 | H7MgO7P | 174.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-75-4
Fórmula molecular H7MgO7P
Peso molecular (g/mol) 174.33
Número MDL MFCD00150390
Clave InChI OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de magnesio (2+) trihidratado
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,5681
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.34 (120.28 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 2.13