missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hidróxido de magnesio, SLR, Fisher Chemical

Código de producto. 10274580
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hidróxido de magnesio, SLR

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1309-42-8
Fórmula molecular H2MgO2
Peso molecular (g/mol) 58.32
Número MDL MFCD00011104
Clave InChI VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]

Especificaciones

Punto de fusión 350°C
Color Blanco
pH 9.5 to 10.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC magnesio;dihidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.33g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'