Learn More
Nitrato de magnesio hexahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 330.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Nitrate Hexahydrate |
| Punto de fusión | 89.0°C |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | Mg(NO3)2·6H2O |
| Temperatura de inflamación | 93.3°C |
| Índice Merck | 15,5738 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.4 |
| Grado | Extra puro |
| Mostrar más |