Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium Nitrate Hexahydrate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Mg(NO3)2 · 6H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.41g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | Reactivo ACS |
Densidad | Vapor Desnity: 6 (vs air) |