Learn More
Oxalato de magnesio dihidrato, +98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395028
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
Código de producto. 11395028
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043976.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547-66-0 | C2H2MgO4+2 | 114.339 g/mol
Magnesium oxalate dihydrate is in the synthesis of nano sized magnesium oxide. It is also used as a catalyst, refractory materials, adsorbents, superconductors, and ferroelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-66-0
Fórmula molecular C2H2MgO4+2
Peso molecular (g/mol) 114.339
Número MDL MFCD00287279
Clave InChI UHNWOJJPXCYKCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxalate, magnesium oxalate 1:1, magnesium oxalate mgc2o4, oxalic acid, magnesium salt 1:1, ethanedioic acid, magnesium salt 1:1
PubChem CID 54611841
Nombre IUPAC magnesio;ácido oxálico
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium oxalate dihydrate
Punto de fusión 150°C (decomposition)
Forma física Polvo/piezas
Cantidad 100 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,5676
Información de solubilidad Soluble in diluted mineral acid,water (0.038g/100g H2O ). Insoluble in organics solutions.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.36 (112.32 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Olor Odorless
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Magnesium oxalate