Learn More
Óxido de magnesio, 2 pasta adhesiva cerámica parcial, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304818
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 11304818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043135.A4
Solicitar formato a granel o personalizado
Adhesivo para altas temperaturas para la unión de cerámica y metal
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Relación de mezcla (p/p): 1.5:1 polvo a líquido. Condiciones de curado: 1-4 horas a temperatura ambiente, 2 horas a 94 °C. Componentes: Óxido de magnesio, 2 pasta adhesiva cerámica parcial (L) y óxido de magnesio, 2 pasta adhesiva cerámica parcial (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide
Nombre de nota Mix ratio (w/w): 1.5:1 powder to liquid. Cure conditions: 1-4 hours at room temperature, 2 hours at 94°C
CAS 1309-48-4
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular MgO
Número MDL MFCD00011109
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Mg]
Nombre IUPAC oxomagnesio
Peso molecular (g/mol) 40.30
PubChem CID 14792