Learn More
Óxido de magnesio, 98 %, extra puro, polvo, tamaño de partículas: 99 % < 150 μm (malla - 100), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 Kg
500 GR
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 3600.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Magnesium oxide |
| Punto de fusión | 2800.0°C |
| Nombre de nota | ca 200 Mesh |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo amorfo |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Complexometry) |
| Fórmula lineal | MgO |
| Fieser | 01,633; 02,256; 07,221; 16,200 |
| Mostrar más |