Learn More
Óxido de magnesio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022650 500 g Frasco de vidrio 500 g
10562031 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
2 options
Código de producto. 10022650
Marca: Thermo Scientific Acros 205155000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Punto de ebullición 3600°C
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide
Punto de fusión 2800°C
Nombre de nota 98%, ca 40 mesh
Color Gris
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Índice Merck 15, 5741
Información de solubilidad Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.29
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.58
Densidad 3.5800g/mL