Learn More
Óxido de magnesio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 3600°C |
Nombre del producto químico o material | Magnesium oxide |
Punto de fusión | 2800°C |
Nombre de nota | 98%, ca 40 mesh |
Color | Gris |
Forma física | Polvo cristalino fino |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | MgO |
Fieser | 01,633; 02,256; 07,221; 16,200 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465742 | Certificado de análisis | 10/09/2024 | 205150025,205155000 |
A0458507 | Certificado de análisis | 20/12/2023 | 205150025,205155000 |
A0454920 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 205150025,205155000 |
A0453748 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 205150025,205155000 |
A0451216 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 205150025,205155000 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de magnesio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido