Learn More
Magnesium oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15601250
Magnesium oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15601250 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
20 kg
Código de producto. 15601250
Marca: Honeywell-Fluka 131381KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Oxide
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal MgO
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Título del producto
Magnesium oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™ >