Learn More
Perclorato de magnesio, puro, secado, agente desecante, Fisher Chemical
Código de producto. 10254630 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
10254630 250 g 250 GR
10050240 500 g 500 GR
2 options
Código de producto. 10254630
Marca: Fisher Chemical M/0950/50
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10034-81-8
Fórmula molecular Cl2MgO8
Peso molecular (g/mol) 223.197
Número MDL 11102
Clave InChI MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
Nombre IUPAC magnesio;diperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Especificaciones
Punto de fusión 250°C
Color Blanco
pH 5 to 9
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.21g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.