Learn More
Polvo de magnesio, malla -325, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Poly(vinylidene fluoride) is useful in coatings, film, filter cloth, instrument linings, filtration membranes, pump parts, linings and valves. It is also employed as a material for transducers in devices such as headphones, microphones and sonic detectors. It is also essential for piezoelectric and electrostrictive applications. In addition, it is useful for monofilament fishing lines replacing nylon monofilament. It acts as a standard binder used in the production of composite electrodes for lithium ion batteries. It serves as a high grade insulator for wires, nanomaterials and pressure sensors. It is utilized to make filters which are used to prepare samples for high performance liquid chromatography and other advanced analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium powder |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 24.3 |
Tamaño de malla | -325 Mesh |
Formulario | Polvo, malla -325 |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N05L022 | Certificado de análisis | 07/02/2025 | 010233.09,010233.22,010233.36,010233.57 |
X09K011 | Certificado de análisis | 22/10/2024 | 010233.09,010233.22,010233.36,010233.57 |
Y30J024 | Certificado de análisis | 05/02/2024 | 010233.09,010233.22,010233.36,010233.57 |
H24W002 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 010233.09,010233.22,010233.36,010233.57 |
I13Q16 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 010233.09,010233.22,010233.36,010233.57 |
Seguridad y manipulación
- Magnesium powder
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido pirofórico Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P422-Almacenar el contenido en gas inerte.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..