Learn More
Polvo de magnesio, malla -325, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11391288
Polvo de magnesio, malla -325, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391288
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
500 g
4 x 500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11391288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010233.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Poly(vinylidene fluoride) is useful in coatings, film, filter cloth, instrument linings, filtration membranes, pump parts, linings and valves. It is also employed as a material for transducers in devices such as headphones, microphones and sonic detectors. It is also essential for piezoelectric and electrostrictive applications. In addition, it is useful for monofilament fishing lines replacing nylon monofilament. It acts as a standard binder used in the production of composite electrodes for lithium ion batteries. It serves as a high grade insulator for wires, nanomaterials and pressure sensors. It is utilized to make filters which are used to prepare samples for high performance liquid chromatography and other advanced analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.3
Tamaño de malla -325 Mesh
Formulario Polvo, malla -325
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN05L022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
Número de loteX09K011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
Número de loteY30J024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2024 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
Número de loteH24W002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
Número de loteI13Q16 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P422-Almacenar el contenido en gas inerte.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de magnesio, malla -325, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >