Learn More
Pirofosfato de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
59.09€ - 701.49€
CAS | 13446-24-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Mg2O7P2 |
Peso molecular (g/mol) | 222.551 |
Número MDL | MFCD00049482 |
Clave InChI | XZTWHWHGBBCSMX-UHFFFAOYSA-J |
Sinónimo | magnesium pyrophosphate, unii-al34y660jv, diphosphoric acid, magnesium salt 1:2, dimagnesium diphosphate, acmc-1but0, 2mg.p2o7, magnesium pyrophosphate 50g, dimagnesium phosphonato phosphate, dimagnesium 2+ diphosphate, dimagnesium 2+ ion diphosphate |
PubChem CID | 122213 |
Nombre IUPAC | dimagnesio;fosfato de fosfonato |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11383728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039317.18 |
50 g |
59.09€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11363728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039317.30 |
250 g |
215.07€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11373728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039317.A1 |
1 kg |
701.49€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13446-24-7 | |
222.551 | |
XZTWHWHGBBCSMX-UHFFFAOYSA-J | |
122213 | |
[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2] |
Mg2O7P2 | |
MFCD00049482 | |
magnesium pyrophosphate, unii-al34y660jv, diphosphoric acid, magnesium salt 1:2, dimagnesium diphosphate, acmc-1but0, 2mg.p2o7, magnesium pyrophosphate 50g, dimagnesium phosphonato phosphate, dimagnesium 2+ diphosphate, dimagnesium 2+ ion diphosphate | |
dimagnesio;fosfato de fosfonato |
Especificaciones
Magnesium pyrophosphate | |
Blanco | |
Mg2O7P2 | |
14,5684 | |
Soluble in dilute mineral acids. Insoluble in water. | |
[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2] | |
222.551 | |
222.57 |
13446-24-7 | |
Polvo | |
MFCD00049482 | |
magnesium pyrophosphate, unii-al34y660jv, diphosphoric acid, magnesium salt 1:2, dimagnesium diphosphate, acmc-1but0, 2mg.p2o7, magnesium pyrophosphate 50g, dimagnesium phosphonato phosphate, dimagnesium 2+ diphosphate, dimagnesium 2+ ion diphosphate | |
XZTWHWHGBBCSMX-UHFFFAOYSA-J | |
dimagnesio;fosfato de fosfonato | |
122213 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-595-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only