Learn More
Magnesio, reactivo, cinta, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
10463161 25 g 25 g
15214734 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 10463161
Marca: Thermo Scientific Acros 413380250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium
Color Blanco
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 651.0°C
Punto de ebullición 1107.0°C
Densidad 1.74
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 500°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Formulario Cinta metálica
Fórmula lineal Mg
Número UN 1869
Fieser 01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198
Índice Merck 15, 5717
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.3
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.