Learn More
Cinta de magnesio, 3,0 mm de ancho, 0,15 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
5 x 25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium ribbon |
| Nombre de nota | Approximate dimensions: 3.0mm (0.12 in.) wide, 0.15mm (0.0059 in.) thick |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.78g/m |
| Número UN | UN1869 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Magnesium ribbon
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- MIXTURE LIST-Contém: Magnesium