Learn More
Varilla de magnesio, 6,35 mm de diámetro x 25,4 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435065
1 Pc.
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 25.4mm (1.0 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 Pc.
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈1.4g/piece
RUO – Research Use Only
Título del producto
Varilla de magnesio, 6,35 mm de diámetro x 25,4 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >