Learn More
Varilla de magnesio, 6,35 mm de diámetro x 25,4 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15445065
Varilla de magnesio, 6,35 mm de diámetro x 25,4 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445065
5 Pc.
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15445065
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047073.KJ
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 25.4mm (1.0 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 Pc.
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈1.4g/piece
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS13I046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/08/2022 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
Número de loteM15H005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2022 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
Número de loteW10H003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
Número de loteQ25E011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
Número de loteW05A011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium rod
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Magnesium
RUO – Research Use Only
Título del producto
Varilla de magnesio, 6,35 mm de diámetro x 25,4 mm de longitud, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >