Learn More
Solución de magnesio para ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium |
Concentración | 10mg/L |
Envase | Frasco |
Cantidad | 50 mL |
Disolvente o matriz | HNO3 |