Learn More
Patrón de magnesio para ICP, 1000 μg/ml en HNO3 al 2 %, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10620993
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
250 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
Patrón de magnesio, 1000 μg/l en HNO3 al 2 %, 250 ml, grado de garantía, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Patrón de magnesio
  • Fabricado con agua ASTM Tipo I.
  • Concentración al 1000 μg/ml
  • Volumen de 250 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Standard
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 250 mL
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Grado Assurance
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid