Learn More
Patrón de magnesio en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 11420299
Patrón de magnesio en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11420299 Tienda SPEX Certiprep Productos
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. 11420299
Marca: SPEX Certiprep ORGMG84Z
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Mg5000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Oil Standard
CAS 7439-95-4, 8042-47-5
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Cantidad 50 g
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Mg
Número MDL MFCD00085308
Para utilizar con (aplicación) Petrochemical Testing
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Nombre IUPAC magnesio
Peso molecular (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Base Oil 75
Grado Petróleo/plasma
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Patrón de magnesio en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™ >