Learn More
Sulfato de magnesio, 97 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4112297 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 Kg
5 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625871 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10731252 500 g Frasco de plástico 500 g
10003812 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10107253 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
4 options
Código de producto. 10625871
Marca: Thermo Scientific Acros 413480050
Solicitar formato a granel o personalizado
Sulfato de magnesio, 97 %, MgO4S, número CAS 7487-88-9, ácido sulfúrico y sal de magnesio 1:1, sal de sedlitz, sulfato de magnesio, tomix ot, sal amarga, sulfato de magnesio 1:1, sal angalis, sulfato de magnesio, mgso4, sulfato de magnesio anhidro, 500 g, CHEBI:32599, sin designar, > 700 °C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate
Punto de fusión 1124.0°C
Nombre de nota Pure
Forma física Polvo granular o partículas
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal MgSO4
Fieser 01,634; 04,425; 05,421
Índice Merck 15, 5755
Información de solubilidad Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Información de descomposición >700°C