Learn More
Sulfato de magnesio, extrapuro, SLR, secado, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10776101
Sulfato de magnesio, extrapuro, SLR, secado, Fisher Chemical™
Código de producto. 10776101
1 kg, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 10776101
Marca: Fisher Chemical M/1100/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Sulfato de magnesio, extra puro, SLR, secado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22189-08-8
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00149787
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 1124°C
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC sulfato de magnesio(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.36g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor <0.1mmHg at 20°C
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2528017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberM/1100/60,M/1100/68,M/1100/53,M/1100/61
Número de lote2528016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberM/1100/60,M/1100/68,M/1100/53,M/1100/61
Título del producto
Sulfato de magnesio, extrapuro, SLR, secado, Fisher Chemical™ >