Learn More
Sulfato de magnesio heptahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium sulfate heptahydrate |
Punto de fusión | 770.0°C |
Color | Blanco |
pH | 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 102% (Complexometry) |
Fórmula lineal | MgSO4·7H2O |
Índice Merck | 15, 5755 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466259 | Certificado de análisis | 24/09/2024 | 423900010,423900250,423905000,423900050 |
A0458878 | Certificado de análisis | 22/12/2023 | 423900010,423900250,423905000,423900050 |
A0435530 | Certificado de análisis | 08/11/2023 | 423900010,423900250,423905000,423900050 |
A0456274 | Certificado de análisis | 12/09/2023 | 423900010,423900250,423905000,423900050 |
A0454539 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 423900010,423900250,423905000,423900050 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Magnesium sulfate heptahydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de magnesio heptahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido