Learn More
Sulfato de magnesio heptahidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743881 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10497890 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10207113 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
3 options
Código de producto. 10743881
Marca: Thermo Scientific Acros 124900025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Punto de fusión 770.0°C
Color Blanco
pH 5.0 to 9.2 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dry substance) (Complexometry)
Fórmula lineal MgSO4·7H2O
Índice Merck 15, 5755
Información de solubilidad Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,sparingly soluble in alcohol
Nombre IUPAC sulfato de magnesio (2+) heptahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 48.0% to 52.0% (450°C)
Envase Frasco de plástico