Learn More
sulfato de magnesio heptahidratado, extra puro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10336190 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
Barril de plástico
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 KG
Código de producto. Envase Cantidad unitSize
10336190 Barril de plástico 5 kg 5 KG
1 options
Código de producto. 10336190
Marca: Fisher Chemical M/1000/65
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5 kg, barril de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Sulfate Heptahydrate
Punto de fusión 770°C
Nombre de nota Extra Pure
CAS 10034-99-8
Color Blanco
pH 5 to 8.2
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Notas de grado de pureza Meets the current analytical specification of BP
Fórmula molecular H14MgO11S
Número MDL MFCD00149785
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
Información de solubilidad Soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 246.47
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Barril de plástico
Gravedad específica 1.678
Presión de vapor <0.1mmHg at 20°C
Información de descomposición >150°C